CAS RN 1238210-10-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Emtricitabine Carboxylic Acid, TRC
CAS: 1238210-10-0 Molekylær formel: C8 H8 F N3 O4 S Molekylvægt (g/mol): 261.23 Synonym: 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R,5S)-,(2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid,(2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid IUPAC navn: (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid SMIL: NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O