Få mere at vide
IBA Lifesciences Tomme Spin-kolonner; 50 kolonner
Artikelnummer. 17577466 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 kolonner
Artikelnummer. Mængde
17577466 50 kolonner
1 options
Artikelnummer. 17577466 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25150050
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tomme Spin-søjler til hurtig proteinrensning med Strep-Tactin XT™ 4Flow™ høj kapacitet.
  • Empty Spin Columns er ideelle til hurtig proteinrensning fra små prøvevolumener.
  • De er forsynet med indsat frits (maskestørrelse 10μ m), skruelåg og snap-off propper og kompatible med konventionelle 1,5 mL eller 2,0 mL reaktionsrør.
  • Fritten i den nederste del af søjlen sikrer, at harpiksen forbliver i spinsøjlen, mens prøven eller bufferen flyder hurtigt igennem under centrifugeringsprocessen.
  • Den maksimale fyldevolumen er 700μ L.
  • De tomme spin-søjler tilbydes uden harpiks og rensningsbuffer for at lette en kundespecifik applikation og eksperimentelt design, f.eks. hvis specifikke bufferforhold er påkrævet.
  • Til oprensning af Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner, kombinationen med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet harpiks anbefales.
Tekniske data
Workflow-trin Proteinoprensning
Mængde 50 kolonner
Prøvevolumen max. 700μ L
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Må kun bruges til undersøgelsesformål.