Få mere at vide
Empesertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498117
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498117 5 mg
16486006 100 mg
16445408 10 mg
16401597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12858
MedChemExpress Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Empesertib
CAS 1443763-60-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H26FN5O4S
Mængde 5 mg
Synonym BAY 1161909
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (62.54 mM)
SMIL FC1=CC=C([C@@H](C)C(NC2=CC=C(C3=CN4N=C(NC5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C5OC)N=C4C=C3)C=C2)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 559.61
Formel vægt 559.61
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death