Få mere at vide
Emixustat, MedChemExpress
Beskrivelse
Emixustat, a novel visual cycle modulator, is an inhibitor of the visual cycle isomerase with an IC50 value of 4.4 nM in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Emixustat |
| CAS | 1141777-14-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H25NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ACU-4429 |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (379.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (163.26 mM) |
| SMIL | O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.38 |
| Vis mere |