Få mere at vide
Emixustat hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497676 100 mg -
16460328 5 mg -
16440326 2 mg 2mg
16427868 10 mg -
16403817 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19720A
MedChemExpress Emixustat hydrochloride strongly inhibits 11-cis-retinol production with IC50 values of 232 (plusmn) 3 nM.
Emixustat hydrochloride strongly inhibits 11-cis-retinol production with IC50 values of 232 (plusmn) 3 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emixustat hydrochloride
CAS 1141934-97-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H26ClNO2
Mængde 100 mg
Synonym ACU-4429 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (146.74 mM)
SMIL O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Formel vægt 299.84
Procent renhed 99.59%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism