Få mere at vide
Emiglitate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471599
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16471599 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16471599 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16194
MedChemExpress Emiglitate (BAY o 1248) is a potent, selective and competitive inhibitor of α-glucoside hydrolase.
Emiglitate (BAY o 1248) is a potent, selective and competitive inhibitor of α-glucoside hydrolase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emiglitate
CAS 80879-63-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H25NO7
Mængde 1 mg
Synonym BAY o 1248
SMIL O=C(OCC)C1=CC=C(OCCN2[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 355.38
Formel vægt 355.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism