Få mere at vide
EMD638683 S-Form, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466358 10 mg -
16458947 5 mg 5mg
16446666 100 mg -
16402477 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15193B
MedChemExpress EMD638683 S-Form is the S-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
EMD638683 S-Form is the S-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EMD638683 S-Form
CAS 1184940-46-2
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18F2N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.47 mM)
SMIL CC1=C(CC)C(C(NNC([C@@H](O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 364.34
Formel vægt 364.34
Procent renhed 98.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism