Få mere at vide
EMD638683 R-Form, MedChemExpress
Beskrivelse
EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EMD638683 R-Form |
| CAS | 1184940-47-3 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18F2N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 180 mg/mL (494.04 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CC1=C(CC)C(C(NNC([C@H](O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.34 |
| Formel vægt | 364.34 |
| Vis mere |