Få mere at vide
ELR510444, MedChemExpress
Beskrivelse
ELR510444 is a novel microtubule disruptor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ELR510444 |
| CAS | 1233948-35-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16N2O2S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (100.42 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=C(C#N)S3)=CC=C2C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.47 |
| Formel vægt | 368.47 |
| Vis mere |