Få mere at vide
ELN484228, TRC
Artikelnummer. 30388235
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388235 100 mg
30380470 1 g
30385714 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE500005100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312-63-0
Molekylær formel C12 H10 F N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 251.277
Synonym ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
IUPAC navn N-(4-fluorophenyl)benzensulfonamid
SMIL Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Formel vægt 251.042