Få mere at vide
ELN484228, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16493256 25 mg 25mg
16487597 5 mg -
16484848 10 mg -
16475636 100 mg -
16461107 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY115038
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
ELN484228 is a blocker of α-synuclein which is a key protein in Parkinson’s disease.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ELN484228
CAS 312-63-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10FNO2S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.98 mM)
SMIL O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 251.28
Formel vægt 251.28
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration