Beskrivelse
- Helhedssyn.
- Overløbsskakt til væsker.
- Kugle-pivot.
- Justerbar rem.
- Passer over receptpligtige briller.
- Velegnet til intermitterende arbejde.
- Linse og ramme beskytter mod lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45m/s.
- Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
- Rammebeskyttelse mod dråber eller stænk.
- CE europæisk standardcertifikat tilgængelig..
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE europæisk standardcertifikat tilgængelig. |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Klar |
| Materiale til pandebånd | Nylon |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Materiale | Acetat, PVC, Nylon |
| Linse materiale | Acetat |
| Rammemateriale | PVC |