Få mere at vide
Eliprodil, MedChemExpress
Beskrivelse
Eliprodil(SL-820715) is a non-competitive NR2B-NMDA receptor antagonist(IC50=1 uM), less potent for NR2A- and NR2C-containing receptors(IC50> 100 uM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eliprodil |
| CAS | 119431-25-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23ClFNO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | SL-820715 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (41.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1C(O)CN(CC2)CCC2CC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.85 |
| Vis mere |