Få mere at vide
Eliglustat, MedChemExpress
Beskrivelse
Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eliglustat |
| CAS | 491833-29-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H36N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Genz 99067 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (247.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.54 |
| Vis mere |