missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eliglustat hemitartrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Eliglustat hemitartrate is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eliglustat hemitartrate |
| CAS | 928659-70-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C50H78N4O14 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Genz-112638 Eliglustat tartrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 110 mg/mL (114.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (52.13 mM) |
| SMIL | CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O.CCCCCCCC(N[C@H](CN4CCCC4)[C@@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 959.17 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?