missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eletriptan hydrobromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490698
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490698 5 mg -
16478258 10 mg -
16454147 50 mg -
16427986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA00105mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.

Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eletriptan hydrobromide
CAS 177834-92-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27BrN2O2S
Mængde 5 mg
Synonym Eletriptan HBrUK-116044 hydrobromide
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (237.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C[C@@H]3N(CCC3)C)C=C1)(C4=CC=CC=C4)=O.Br
Molekylvægt (g/mol) 463.43
Formel vægt 463.43
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.