Få mere at vide
Eleclazine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Eleclazine hydrochloride shows concurrent protection against autonomically induced atrial premature beats, repolarization alternans and heterogeneity, and atrial fibrillation in porcine model. Eleclazine hydrochloride can be used to research cardiac arrhythmias.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Eleclazine hydrochloride |
| CAS | 1448754-43-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H17ClF3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GS 6615 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C1N(CC2=NC=CC=N2)CCOC3=CC=C(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)C=C13.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.83 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?