Få mere at vide
EL-102, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461599
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461599 1 mg -
16456998 10 mg 10mg
16447066 100 mg -
16413057 50 mg -
16409547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16461599 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16187
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress EL102 is a inhibitor of HIF1α , Which can inhibit tubulin polymerisation and decreased microtubule stability.
EL102 is a inhibitor of HIF1α , Which can inhibit tubulin polymerisation and decreased microtubule stability.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EL-102
CAS 1233948-61-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16N2O3S2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (93.64 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC(C3=CSC(C#N)=C3)=CC=C2C)=O
Molekylvægt (g/mol) 384.47
Formel vægt 384.47
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration