Få mere at vide
Chemsplash Eka heldragt (steril og bestrålet)
Eka 55 Disposable Coverall 55 gsm har en elastisk ryg, hætte, manchetter og ankler og en selvklæbende dækklap for yderligere forsegling.
Brand: Chemsplash 2765.400.007
1456.67 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Chemsplash Eka 55 engangsoverall
- 55GSM mikroporøst laminatstof
- Elastisk 3-delt hætte, ryg og manchetter
- Tovejs lynlås og klæbende lynlåsklap
- Elastiske ankler
- Silikone, latexfri og PFAS fri
- Fnugfrit stof og Anti-Static
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
- Fås i størrelserne 4-6XL (Kode 2756, 2757 og 2758)
Beskrivelse: Den Chemsplash Eka 55 Disposable Coverall er lavet af 55GSM mikroporøst lamineret ikke-fnugstof. Denne Cat III Type 5B/6B overall giver bedre værdi til applikationer, hvor dragten ikke bruges i længere perioder, men stadig kræver høj beskyttelse mod væskesprøjt. Den har en elastisk ryg, hætte, manchetter og ankler, med en selvklæbende dækklap for yderligere forsegling. Chemsplash Eco stof er Anti-Static til EN1149-5:2008 og ikke-fnug, hvilket gør den ideel til miljøer, der skal forblive uforurenet af tøjfibre.
Tekniske data
Renrums heldragt | |
Unisex | |
Hvid | |
Elastik | |
Elastik | |
3 paneler | |
Sammenføjet | |
Væske | |
Ingen |
X-Large | |
Mikroporøst kompositstof | |
Engangsbrug | |
Elastik | |
Hætte | |
Slips | |
Steril | |
Ja | |
Klasse 100-100.000 (ISO 5-8) |