Få mere at vide
Chemsplash Eka heldragt (steril og bestrålet)
Beskrivelse
Chemsplash Eka 55 engangsoverall
- 55GSM mikroporøst laminatstof
- Elastisk 3-delt hætte, ryg og manchetter
- Tovejs lynlås og klæbende lynlåsklap
- Elastiske ankler
- Silikone, latexfri og PFAS fri
- Fnugfrit stof og Anti-Static
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
- Fås i størrelserne 4-6XL (Kode 2756, 2757 og 2758)
Beskrivelse: Den Chemsplash Eka 55 Disposable Coverall er lavet af 55GSM mikroporøst lamineret ikke-fnugstof. Denne Cat III Type 5B/6B overall giver bedre værdi til applikationer, hvor dragten ikke bruges i længere perioder, men stadig kræver høj beskyttelse mod væskesprøjt. Den har en elastisk ryg, hætte, manchetter og ankler, med en selvklæbende dækklap for yderligere forsegling. Chemsplash Eco stof er Anti-Static til EN1149-5:2008 og ikke-fnug, hvilket gør den ideel til miljøer, der skal forblive uforurenet af tøjfibre.
- undefined
- Recycled Content
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst kompositstof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |