missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

eIF4A3-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489976
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489976 50 mg
16484676 100 mg
16473568 10 mg
16416297 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489976 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101785

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.

eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale eIF4A3-IN-2
CAS 2095677-20-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H19Br2ClN4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (165.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)N2CCN(C(C3=C4N(C=C(Br)C=C4)N=C3)=O)C[C@@H]2C5=CC=C(Cl)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 602.7
Formel vægt 602.7
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.