Få mere at vide
Eidd 1931, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxycytidine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| Formel vægt | 259.0804 |