CAS RN 3258-02-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Eidd 1931, TRC
CAS: 3258-02-4 Molekylær formel: C9 H13 N3 O6 Molekylvægt (g/mol): 259.22 Synonym: N4-Hydroxycytidine,N-Hydroxy-Cytidine,Nhc,(Z)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Tetrahydrofuran-2-Yl)-4-(Hydroxyimino)-3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-One,Molnupiravir Impurity B,Eidd 1931 SMIL: Oc[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N/O)\Nc2=O