Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EHT 1864
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792724
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792724 50 mg
18712494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792724 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3872/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent Rac family inhibitor
Inhibitor of Rac family GTPases. Blocks activation by direct binding to Rac1, Rac1b, Rac2 and Rac3 (KD values are 40, 50, 60 and 250 nM respectively). Inhibits Rac, Ras and Tiam-induced growth transformation of NIH-3T3 fibroblasts. Reduces β-amyloid peptide production in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754240-09-0
Molekylær formel C25H29Cl2F3N2O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rho GTPase Inhibitors
Mængde 50 mg
Formel vægt 581.47
Fysisk form Solid
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 581.472