Få mere at vide
EHMT2-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
EHMT2-IN-2 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disease or cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EHMT2-IN-2 |
| CAS | 2230850-47-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22N6O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (133.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC(NC)=NC(NC2=CC=C(OC)C(C(N3)=C(C)C4=C3C=NC=C4)=C2)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.44 |
| Formel vægt | 374.44 |
| Vis mere |