missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EHMT2-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487237
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487237 5 mg
16463116 25 mg
16454528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487237 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111778

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.

EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EHMT2-IN-1
CAS 2230849-55-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23N7O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 55 mg/mL (155.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(N2N=CC(CNC)=C2)C=C(NC3=NC(NC)=CC(C)=N3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 353.42
Formel vægt 353.42
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.