Få mere at vide
EGTA, TRC
Artikelnummer. 30012758
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012758 100 g
30011043 1 g
30003907 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE440150100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-42-5
Molekylær formel C14 H24 N2 O10
Molekylvægt (g/mol) 380.35
Synonym EGTA, 2,2'-Ethylenedioxybis(ethylamine)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic Acid, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Chelest GEA, EBONTA, EDGA, EGTA, Egtazic Acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Ethylene Glycol Bis(β-aminoethyl Ether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, GEDTA, NSC 615010, O,O'-Bis(2-aminoethyl)ethylene Glycol-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, [Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)]tetraacetic Acid, [Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)]tetraacetic Acid
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(2-aminoethoxyethane)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Formel vægt 380.1431