Få mere at vide
Gibco™ EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement
Artikelnummer. 16448570 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 L
100 L
Form:
AGT
Pakningsstørrelse:
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form Pakningsstørrelse
16448570 1 l AGT 1 L
18828392 10 L AGT -
30308746 100 L AGT -
18818392 100 L AGT -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16448570 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2503104
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et tørformat enkeltdelt supplement til fodret batchtilsætning til kulturen af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse
Gibco™ EfficientFeed™ C+ (plus) AGT™ Supplement er et tørformat enkeltdelt supplement til fodret batchtilsætning til kulturen af flere cellelinjer for at hjælpe med procesudvikling og maksimering af bioreaktorudnyttelse. Dette produkt er designet til at arbejde med CHO cellelinjer, der udtrykker endogen glutaminsyntetase (GS) som et enkelt foder uden behov for yderligere GS-tilskud.
Sammenlignet med den originale CD EfficientFeed™ C AGT™ kosttilskud, EfficientFeed™ C+-supplementet har komponenter, der er unikt kombineret for at muliggøre enklere pH-neutral rekonstituering, samt evnen til at superkoncentrere tilskuddet fra 81,2 g/L (1X) til 162,4 g/L (2X) for at reducere produktfortynding eller øge titere med yderligere fodring, når det er relevant. Produktet er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
Hvilke EfficientFeed™ + Supplement at vælge?
Overvej EfficientFeed™ C+ AGT™ Suppler når:
  • Du har brugt CD EfficientFeed™ C supplerer tidligere og ønsker at udforske enklere rekonstitution og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO , CHO-K1,& CHO-S™ afledte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
  • Du bruger et basismedium med mere end 6 g/l glucose eller et hydrolysat på dag 0
Overvej EfficientFeed™ A+ AGT™ Suppler når:
  • Du har brugt CHO CD EfficientFeed™ Et supplement i fortiden og ønsker at udforske enklere rekonstitution og super-koncentration fordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
Overvej EfficientFeed™ B+ AGT™ Suppler når:
  • Du har brugt CHO CD EfficientFeed™ B-suppler i fortiden og ønsker at udforske enklere rekonstituering og superkoncentrationsfordele ved ny teknologi til levering af nøglekomponenter
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit basiscellevækstmedium
Forøgelse af titere
Som et komplet feed, EfficientFeed™ + kosttilskud har vist sig at give multiple stigninger i titere ved 1X koncentration versus batchkultur og er et glimrende udgangspunkt for procesudvikling. Fleksibiliteten til yderligere at øge titerne forbedres med evnen til at superkoncentrere produktet ved at rekonstituere med mindre vand for at levere over 150 g/L fodrede næringsstoffer (se figur).
Maksimering Bioreactor Udnyttelse
Har du nogensinde ønsket, at du kunne have mere arbejdsvolumen i starten af en bioreaktorkørsel for at få produceret mere protein, men havde brug for for meget fodervolumen for at nå dit optimale mål? Har du nogensinde tænkt på, at plads til lidt mere fodring kan få dig til et nyt niveau af titer fra en proces og måske endda reducere antallet af bioreaktorkørsler, der kan være nødvendige om året? I begge disse tilfælde er det vigtigt at have fleksibiliteten til at superkoncentrere dine kosttilskud, så du får mindre produktfortynding, mere plads til en ekstra fodring og/eller mere arbejdsvolumen til at starte dit løb (se figur). Faktisk kan du opnå mindst 10 % mere bioreaktorudnyttelse ved at udforske den unikke evne til at superkoncentrere denne EfficientFeed C+ produkt.
Forenklet håndtering for at reducere risikoen ved opskalering
Evnen til at opskalere i en AGT™ tørt format giver nem håndtering og opbevaring i fremstillings- og andre bioprocesindstillinger. Færre dele og trin i rekonstitution betyder færre muligheder for operatørfejl. Yderligere kan evnen til at opbevare dette foder, selv når det er superkoncentreret, i længden af en bioreaktor, der køres ved stuetemperatur, i mørke, give dig færre chancer for kontaminering under lukkede systemforbindelser ved at reducere antallet af forbindelser til bioreaktoren til én.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Beskyt mod lys og fugt.
Cellelinje CHO DG44, CHO , CHO-S , cGMP Banked, CHO-S CHO-K1
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form AGT
Produkttype Medietillæg
Format Securetainer
Produktlinje EfficientFeed
Mængde 1 l
Kilde Fri for animalsk oprindelse