Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ Medium
Artikelnummer. 30284822 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30284822 10 L
30282666 1000 mL
30283683 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284822 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5322202
 Begrænset vare
På lager
Gibco™ Efficient-Pro™ Media leverer overlegen produktydelse, forbedret produkttiter, bedre proteinkvalitet og lot-to-lot konsistens for mere kontrol og forudsigelighed. Kemisk defineret og fuldstændig skalerbar, tilgængelig i væske eller AGT™ formater for vedvarende cellelevedygtighed.
  • Et næste generations CHO medie, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer
  • Flydende medium tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed, som ikke ses i eksisterende Gibco™ eller konkurrenters produkter
  • Formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturmedie, der anvendes i bioproduktionen af mAbs & andre terapeutika i traditionelle batch-fodrede & batch-bioprocesseringsworkflows
  • Fri for vækstfaktorer og insulin for at sikre batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet
  • Designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Feed 1 og Efficient-Pro Feed 2 til brug i henholdsvis CHO-K1 og DG-44/CHO-S cellelinjer
  • Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler
  • Systemet er lettere at bruge med færre opløselighedsproblemer end andre CHO medier og feed-tilbud
  • Oprethold cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler & med maksimal titer
  • Demonstreret at forbedre titere i en CHO-K1 cellelinje op til 147 %, når den blev parret med Efficient-Pro™ Feed 1 sammenlignet med et brancheførende’medie- og feedsystem
  • Forbedre nedstrøms output såsom proteinglykosylering, aggregering af ladningsvarianter &
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Øg fleksibiliteten med en række formatpakkekonfigurationer &
  • Mindskning af cellechok med forenklede tilpasningsprotokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 28 – °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur