Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ Medium (+) Insulin
Artikelnummer. 31662660 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
10 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31662660 1000 ml
31662820 10 l
31662428 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31662660 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000458501
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Efficient-Pro Medium (+) Insulin er et næste generations kinesisk hamster-ovarium (CHO) medium, der bruges til produktion af proteiner som monoklonale antistoffer (mAbs), og tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
Efficient-Pro Medium (+) Insulin er et næste generations kinesisk hamster-ovarium (CHO) medium, der bruges til produktion af proteiner som monoklonale antistoffer (mAbs), og tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
Medium (+) Insulin er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro og er formuleret specifikt til brug med insulinafhængige CHO cellelinjer. Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvaliteten og er lettere at bruge og skalere med praktiske formater og flere pakkekonfigurationer.
Funktioner ved Efficient-Pro medium (+) insulin inkluderer:
  • Understøtter vækst og produktivitet af insulinafhængige CHO cellelinjer
  • Sikrer cellens levedygtighed for længere bioreaktorkørsler og maksimerer titer
  • Hjælper med at fremskynde procesudvikling og effektivisere overgangen til produktionsskala
  • Øger fleksibiliteten med forskellige formater og emballagekonfigurationer
Efficient-Pro Medium (+) Insulin er et kemisk defineret og dyreoprindelsesfrit (AOF) cellekulturmedium baseret på Efficient-Pro Medium-formuleringen med tilsætning af rekombinant humaninsulin. Det er designet til bioproduktion af mAbs og andre terapeutiske proteiner i både batch- og foderbatch-bioprocesseringsworkflows. Det hjælper med at understøtte vækst og produktivitet af insulinafhængige CHO cellelinjer ved at eliminere behovet for manuel insulintilskud. Denne ændring reducerer håndteringstrin, minimerer variation og hjælper med at forbedre arbejdsgangseffektiviteten. Designet til at blive parret med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro giver Medium (+) Insulin kraften til at opnå høje titre, specifik produktivitet og enkelheden til hurtigere at starte procesudvikling, lette tilpasning og nemt overføre til produktionsskala.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Insulinafhængige CHO cellelinjer
Klassifikation Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse, Serumfri, cGMP
Form Væske
Produkttype CHO Medier
Serum niveau Serumfri
Produktlinje Næste generations CHO medier
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.