Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ Foderforstærker
Artikelnummer. 30829974 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30829974 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30829974 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000135801
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Efficient-Pro Foderforstærker er en flydende næste generations kinesisk hamster-ovarium (CHO) foderforstærker, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer (mAbs), og tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
Feed Enhancer er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Medium og Efficient-Pro Feed 3, Efficient-Pro og er specifikt formuleret til brug i CHO-K1-GS cellelinjer. Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler, og er lettere at bruge og skalere med praktiske formater tilgængelige (flydende og DPM).
  • Opretholde cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler og maksimere titer
  • Forbedre downstream-output såsom proteinglykosylering, ladningsvarianter og aggregation
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Brugervenlighed med hurtig væskeindfatning for at spare tid på arbejdsgangen
Efficient-Pro Foderforstærker er formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturtilskud, der anvendes i bioproduktionen af mAbs og andre terapeutika i traditionelle batch- og foderbatch-bioprocesseringsworkflows, især i kombination med CHO-K1 cellelinjevarianter. Efficient-Pro Foderforstærker er en balanceret formulering designet til at opfylde de metaboliske behov for mAb-produktion og indeholder ikke vækstfaktorer eller insulin, der understøtter batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet. Det har vist sig at forbedre produktiviteten i en CHO-K1-GS cellelinje, når den kombineres med Efficient-Pro Feed 3 og Efficient-Pro Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Cellelinje CHO-K1 GS, CHO-K1
Celletype Pattedyrcellekultur
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype CHO Mediebilag
Mængde 100 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.