Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ Feed 3
Artikelnummer. 30829225 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
30829225 1 L
1 options
Artikelnummer. 30829225 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000135701
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Efficient-Pro Feed 3 er et flydende næste generations kinesisk hamster-ovarifoder (CHO) brugt til produktion af proteiner som monoklonale antistoffer (mAbs), og tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
Feed 3 er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Medium og Efficient-Pro Feed Enhancer, Efficient-Pro og er formuleret specifikt til brug med CHO-K1-GS cellelinjer. Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler, og er lettere at bruge og skalere med praktiske formater tilgængelige (flydende og AGT).
Funktioner i Efficient-Pro Feed 3 inkluderer:
  • Opretholde cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler og maksimere titer
  • Forbedre downstream-output såsom proteinglykosylering, ladningsvarianter og aggregation
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Øg fleksibiliteten med en række formater og emballagekonfigurationer
Efficient-Pro Foder 3 er formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturfoder, der bruges i bioproduktionen af mAbs og andre terapeutika i traditionelle batch- og foderbatch-bioprocesseringsworkflows, især i kombination med CHO-K1 cellelinjevarianter. Efficient-Pro Feed 3 er en balanceret formulering designet til at opfylde de metaboliske behov for mAb-produktion og indeholder ikke vækstfaktorer eller insulin for at understøtte batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet. Det er vist at forbedre produktiviteten i en CHO-K1-GS cellelinje, når den kombineres med Efficient-Pro Feed Enhancer og Efficient-Pro Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Cellelinje CHO-K1 GS, CHO-K1
Celletype Pattedyrcellekultur
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype CHO Mediebilag
Mængde 1 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.