Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ DPM Feed-forstærker
Artikelnummer. 30827051 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30827051 1 L -
30826343 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30827051 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000175501
 Begrænset vare
På lager
Efficient-Pro DPM Feed Enhancer er en tørformat, næste generation kinesisk hamster-ovary (CHO) foderforstærker, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer (mAbs), og som tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
DPM Feed Enhancer er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Medium og Efficient-Pro Feed 3 og Efficient-Pro er udviklet specifikt til brug i CHO-K1-GS cellelinjer. Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler, og er lettere at bruge og skalere med praktiske formater tilgængelige (flydende og DPM).
  • Øg brugervenligheden med DPM tørformat med forenklet opløsning og minimal lagerplads
  • Opretholde cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler og maksimere titer
  • Forbedre downstream-output såsom proteinglykosylering, ladningsvarianter og aggregation
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Brugervenlighed med hurtig væskeindfatning for at spare tid på arbejdsgangen
Efficient-Pro DPM Feed Enhancer er formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturtilskud, der bruges i bioproduktionen af mAbs og andre terapeutika i traditionelle batch- og foderbatch-bioprocesseringsworkflows, især i kombination med CHO-K1 cellelinjevarianter. Efficient-Pro DPM Feed Enhancer er en balanceret formulering designet til at opfylde de metaboliske behov for mAb-produktion og indeholder ikke vækstfaktorer eller insulin for at understøtte batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet. Det har vist sig at forbedre produktiviteten i en CHO-K1-GS cellelinje, når den kombineres med Efficient-Pro Feed 3 og Efficient-Pro Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Cellelinje CHO-K1 GS, CHO-K1
Celletype Pattedyrcellekultur
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Dehydreret, pudderet
Produkttype CHO Mediebilag
Mængde 1 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.