Description
- Et næste generations CHO medie, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer
- AGT Medium tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed, som ikke ses i eksisterende Gibco™ eller konkurrenters produkter
- Det proprietære AGT™ format er det eneste af sin slags i branchen og det mest avancerede medieformat på markedet
- Formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturmedie, der anvendes i bioproduktionen af mAbs & andre terapeutika i traditionelle batch-fodrede & batch-bioprocesseringsworkflows
- Fri for vækstfaktorer og insulin for at sikre batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet
- Designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Feed 1 og Efficient-Pro Feed 2 til brug i henholdsvis CHO-K1 og DG-44/CHO-S cellelinjer
- Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler
- Systemet er lettere at bruge med færre opløselighedsproblemer end andre CHO medier og feed-tilbud
- Øg brugervenligheden med Gibco’s™ varemærkebeskyttet, patenteret Advanced Granulation Technology™ (AGT™) til auto-pH og forenklet opløsning
- Oprethold cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler & med maksimal titer
- Demonstreret at forbedre titere i en CHO-K1 cellelinje op til 147 %, når den blev parret med Efficient-Pro™ Feed 1 sammenlignet med et brancheførende’medie- og feedsystem
- Forbedre nedstrøms output såsom proteinglykosylering, aggregering af ladningsvarianter &
- Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
- Øg fleksibiliteten med en række formatpakkekonfigurationer &
- Mindskning af cellechok med forenklede tilpasningsprotokoller
Specifications
Specifications
| Cellelinje | CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Pulver (AGT) |
| Mængde | 100 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevar i mørke ved 28 – °C. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |