Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Medium
Artikelnummer. 30283595 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
100 L
500 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30283595 500 L
30283913 1 L
30284231 10 L
30284817 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30283595 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5322304
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Gibco™ Efficient-Pro™ Media leverer overlegen produktydelse, forbedret produkttiter, bedre proteinkvalitet og lot-to-lot konsistens for mere kontrol og forudsigelighed. Kemisk defineret og fuldstændig skalerbar, tilgængelig i Gibco™ AGT™ formater for vedvarende cellelevedygtighed.
  • Et næste generations CHO medie, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer
  • AGT Medium tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed, som ikke ses i eksisterende Gibco™ eller konkurrenters produkter
  • Det proprietære AGT™ format er det eneste af sin slags i branchen og det mest avancerede medieformat på markedet
  • Formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturmedie, der anvendes i bioproduktionen af mAbs & andre terapeutika i traditionelle batch-fodrede & batch-bioprocesseringsworkflows
  • Fri for vækstfaktorer og insulin for at sikre batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet
  • Designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Feed 1 og Efficient-Pro Feed 2 til brug i henholdsvis CHO-K1 og DG-44/CHO-S cellelinjer
  • Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler
  • Systemet er lettere at bruge med færre opløselighedsproblemer end andre CHO medier og feed-tilbud
  • Øg brugervenligheden med Gibco’s™ varemærkebeskyttet, patenteret Advanced Granulation Technology™ (AGT™) til auto-pH og forenklet opløsning
  • Oprethold cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler & med maksimal titer
  • Demonstreret at forbedre titere i en CHO-K1 cellelinje op til 147 %, når den blev parret med Efficient-Pro™ Feed 1 sammenlignet med et brancheførende’medie- og feedsystem
  • Forbedre nedstrøms output såsom proteinglykosylering, aggregering af ladningsvarianter &
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Øg fleksibiliteten med en række formatpakkekonfigurationer &
  • Mindskning af cellechok med forenklede tilpasningsprotokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Pulver (AGT)
Mængde 500 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 28 – °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur