Beskrivelse
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin er et tørformatmedium af kinesisk hamster-æggestok (CHO) medium, der bruges til produktion af proteiner som monoklonale antistoffer (mAbs), og tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
Medium (+) Insulin er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro AGT og er formuleret specifikt til brug med insulinafhængige CHO cellelinjer. Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvaliteten og er lettere at bruge og skalere med praktiske formater og flere pakkekonfigurationer.
Funktioner ved Efficient-Pro AGT medium (+) insulin inkluderer:
- Udnyt brugervenligheden ved Gibco Advanced Granulation-teknologi (AGT) til auto-pH og forenklet opløsning
- Understøtter vækst og produktivitet af insulinafhængige CHO cellelinjer
- Sikrer cellens levedygtighed for længere bioreaktorkørsler og maksimerer titer
- Hjælper med at fremskynde procesudvikling og effektivisere overgangen til produktionsskala
- Øger fleksibiliteten med forskellige formater og emballagekonfigurationer
Efficient-Pro AGT Medium (+) Insulin er et kemisk defineret og dyreoprindelsesfrit (AOF) cellekulturmedium baseret på Efficient-Pro AGT Medium-formuleringen med tilsætning af rekombinant humant insulin. Det er designet til bioproduktion af mAbs og andre terapeutiske proteiner i både batch- og foderbatch-bioprocesseringsworkflows. Det hjælper med at understøtte vækst og produktivitet af insulinafhængige CHO cellelinjer ved at eliminere behovet for manuel insulintilskud. Denne ændring reducerer håndteringstrin, minimerer variation og forbedrer workflow-effektiviteten. Designet til at blive parret med Efficient-Pro Feed-systemet Efficient-Pro AGT giver Medium (+) Insulin kraften til at opnå høje titere, specifik produktivitet og enkelheden til hurtigere at starte procesudvikling, lette tilpasning og nemt overføre til produktionsskala.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Insulinafhængige CHO cellelinjer |
| Klassifikation | Kemisk defineret, Fri for animalsk oprindelse, Serumfri, cGMP |
| Form | Pulver (AGT) |
| Produkttype | CHO Medier |
| Serum niveau | Serumfri |
| Produktlinje | Næste generations CHO medier |
| Mængde | 500 l |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Indhold og opbevaring | Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.