Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Feed 3
Artikelnummer. 30827057 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30827057 1 L
30829283 10 L
30825492 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30827057 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000222001
 Begrænset vare
På lager
Efficient-Pro AGT Foder 3 er et tørformat næste generations kinesisk hamster-ovarifoder (CHO) brugt til produktion af proteiner som monoklonale antistoffer (mAbs), og tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed sammenlignet med andre produkter.
Feed 3 er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro Medium og Efficient-Pro Feed Enhancer, Efficient-Pro AGT og er formuleret specifikt til brug med CHO-K1-GS cellelinjer. Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler, og er lettere at bruge og skalere med praktiske formater tilgængelige (flydende og AGT).
Funktioner i Efficient Pro AGT Feed 3 inkluderer:
  • Øg brugervenligheden med vores Advanced Granulation Technology (AGT) tørre format med pH og osmolalitet forudjusteret for forenklet opløsning med minimal opbevaring
  • Opretholde cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler og maksimere titer
  • Forbedre downstream-output såsom proteinglykosylering, ladningsvarianter og aggregation
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Øg fleksibiliteten med en række formater og emballagekonfigurationer
Efficient-Pro AGT Foder 3 er formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturfoder, der bruges i bioproduktionen af mAbs og andre terapeutika i traditionelle batch- og foderbatch-bioprocesseringsworkflows, især i kombination med CHO-K1 cellelinjevarianter. Efficient-Pro AGT Feed 3 er en balanceret formulering designet til at opfylde de metaboliske behov for mAb-produktion og indeholder ikke vækstfaktorer eller insulin for at understøtte batch-til-batch konsistens og produktionseffektivitet. Det er vist at forbedre produktiviteten i en CHO-K1-GS cellelinje, når den kombineres med Efficient-Pro Feed Enhancer og Efficient-Pro Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 2°til 8 °C.
Cellelinje CHO-K1 GS, CHO-K1
Celletype Pattedyrcellekultur
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form AGT
Produkttype CHO Mediebilag
Mængde 1 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.