Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Feed 1
Artikelnummer. 30283356 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30283356 1 L
30283062 10 L
30282777 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30283356 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5209101
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gibco™ Efficient-Pro™ Feed 1 hjælper med at levere overlegen ydeevne, forbedret produkttiter, bedre proteinkvalitet og konsistens fra parti til parti for mere kontrol og forudsigelighed. Feed 1 er kemisk defineret for maksimal fodringsfleksibilitet og passer bedst sammen med feeds til CHO-K1 og CHO-DG44 celler.
  • Et næste generations CHO foder, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer
  • Feed 1 tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed, som ikke ses i eksisterende Gibco™ eller konkurrenters produkter
  • Formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturfoder, der bruges i bioproduktionen af mAbs & andre terapeutika i traditionelle batch-fodrede & batch-bioprocesseringsworkflows
  • Fri for vækstfaktorer eller insulin for at sikre konsistens og produktionseffektivitet fra batch til batch
  • Feed 1 er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro™ Medium Efficient-Pro™ AGT™ og er formuleret specifikt til brug i CHO-K1 cellelinjer
  • Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler
  • Systemet er lettere at bruge med færre opløselighedsproblemer end andre CHO medier og feed-tilbud
  • Øg brugervenligheden med Gibco’s™ varemærkebeskyttet, patenteret Advanced Granulation Technology™ (AGT™) til auto-pH og forenklet opløsning
  • Oprethold cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler & med maksimal titer
  • Demonstreret at forbedre titere i en CHO-K1 cellelinje op til 147 %, når den kombineres med Efficient-Pro™ Medium sammenlignet med et brancheførende’medie- og feedsystem
  • Forbedre nedstrøms output såsom proteinglykosylering, aggregering af ladningsvarianter &
  • Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
  • Øg fleksibiliteten med en række formatpakkekonfigurationer &
  • Mindskning af cellechok med forenklede tilpasningsprotokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i mørke ved 28 – °C.
Cellelinje CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form AGT
Mængde 1 L