Få mere at vide
Efavirenz aminoalkohol Ethylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30179599
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179599 10 mg
30179471 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE42501510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 211563-41-6
Molekylær formel C16 H15 Cl F3 N O3
Molekylvægt (g/mol) 361.74
Synonym Carbamic acid, [4-chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-, ethyl ester (9CI), [4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-[4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)prop-2-yn-1-yl]phenyl]carbamate
IUPAC navn ethyl N-[4-chloro-2-[(2S)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-2-hydroxybut-3-yn-2-yl]phenyl]carbamat
SMIL CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efavirenz Amino Alcohol Ethyl Carbamate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15ClF3NO3/c1-2-24-14(22)21-13-6-5-11(17)9-12(13)15(23,16(18,19)20)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,23H,2-4H2,1H3,(H,21,22)/t15-/m0/s1
Formel vægt 361.0693