Få mere at vide
Efaproxiral, TRC
Artikelnummer. 30136718
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136718 250 mg
30134118 500 mg
30011178 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE415000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131179-95-8
Molekylær formel C20 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[2-[(3,5-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-[2-[(3,5-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4-[(3,5-Dimethylanilino carbonyl)methyl]phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[4-[[[(3,5-Dimethylphenyl)amino]carbonyl]methyl]phenoxy]-2-methylpropionic acid, Efaproxiral, RSR 13
IUPAC navn 2-[4-[2-(3,5-dimethylanilino)-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropansyre
SMIL Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(OC(C)(C)C(=O)O)cc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efaproxiral
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4/c1-13-9-14(2)11-16(10-13)21-18(22)12-15-5-7-17(8-6-15)25-20(3,4)19(23)24/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
Formel vægt 341.1627