Få mere at vide
Efaproxiral sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16401937 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16401937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13619A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efaproxiral sodium
CAS 170787-99-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22NNaO4
Mængde 50 mg
Synonym RSR13 sodium
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (107.33 mM)
SMIL CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 363.38
Formel vægt 363.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death