Få mere at vide
Efaproxiral, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491927 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16491927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13619
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Efaproxiral is a haemoglobin (Hb) synthetic allosteric modifier, decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy .
Efaproxiral is a haemoglobin (Hb) synthetic allosteric modifier, decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Efaproxiral
CAS 131179-95-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23NO4
Mængde 50 mg
Synonym RSR13
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (439.37 mM)
SMIL CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Formel vægt 341.4
Procent renhed 98.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death