Få mere at vide
Econazolnitrat
Beskrivelse
Econazolnitrat er et svampedræbende lægemiddel, der ofte bruges som creme til behandling af hudinfektioner som tinea, ringorm og fodsvamp, samt personlig pleje, kosmetiske og farmaceutiske anvendelser. Det bruges til studier af processer som optagelse af blodpladeserotonin, biosyntese af prostanoider, EDHF-medieret afslapning og Ca2+ transportveje i thymiske lymfocytter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Econazole nitrate |
| Smeltepunkt | 158 °C til 163 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig ved 0,4 mg/ml i DMSO. Sparsomt opløselig i vand. |
| Formel vægt | 444.7 |
| Fysisk form | Pulver |