Få mere at vide
Econazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15550584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15550584 25 g 25g
15540584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15550584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458630250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27220-47-9
Molekylær formel C18H15Cl3N2O
Molekylvægt (g/mol) 381.68
MDL nummer MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
InChI nøgle LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
PubChem CID 3198
ChEBI CHEBI:82873
IUPAC navn 1-[2-[(4-chlorphenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
SMIL ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Econazole
Smeltepunkt 91,0 °C til 94,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 60 °C, 4 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i varm methanol, let opløselig i ethanol, uopløselig i ether
Formel vægt 381.68
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Econazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.