Få mere at vide
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
1545.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Cyanine5 |
| Form | Purified |
| Værtsarter | Goat |
Beskrivelse
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Tekniske data
| IgG | |
| Cyanine5 | |
| Goat | |
| Secondary |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
- Fare
Farekategori
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i