Få mere at vide
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
3925.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Cyanine3 |
| Form | Purified |
| Værtsarter | Goat |
Beskrivelse
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Tekniske data
| IgG | |
| Cyanine3 | |
| Goat | |
| Secondary |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG |
Sikkerhed og håndtering
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i