Få mere at vide
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Brand:  Life Science products Cytiva 28-9011-06
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11580634
  • 3925.00 DKK / 150µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgG
Cyanine3
150 μg
Purified
Monoclonal
Goat
Secondary
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i