Få mere at vide
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
2445.00 DKK
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Cyanine3
Form Purified
Værtsarter Goat
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11505075
Dokumentvisning
Life Science products Cytiva
PA43009
150 μg
2445.00 DKK
150µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
IgG
Cyanine3
Goat
Secondary
Monoclonal
Purified
IgG
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater