Få mere at vide
Ecgonidine Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30375203
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375203 1 g
30369859 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30375203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE3253001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43021-26-7
Molekylær formel C10 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Synonym Anhydroecgonine Methyl Ester, (1R,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester, (1R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester, (-)-Anhydroecgonine methyl ester, (R)-(-)-Anhydroecgonine methyl ester, EDME, Ecgonidine methyl ester, Methyl ecgonidine
IUPAC navn methyl (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-4-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC[C@@H]2CC[C@H]1N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anhydroecgonine methyl ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-11-7-3-5-8(10(12)13-2)9(11)6-4-7/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3/t7-,9-/m1/s1
Formel vægt 181.1103