Få mere at vide
eCF506, MedChemExpress
Beskrivelse
eCF506 is a highly potent and orally bioavailable inhibitor of the non-receptor tyrosine kinase Src with an IC50 of less than 0.5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | eCF506 |
| CAS | 1914078-41-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H38N8O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (122.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | NC1=C2C(C3=CC(OC)=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C3)=NN(CCN4CCC(N(C)C)CC4)C2=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.63 |
| Formel vægt | 510.63 |
| Vis mere |